Få mere at vide
Dipropylenglycol, blanding af isomerer, 99%
Beskrivelse
Dipropylenglycol, blanding af isomerer, bruges som opløsningsmiddel, blødgører, polymerisationsinitiator og monomer. Det fungerer som et tilsætningsstof, der bruges i parfume, hud- og hårplejeprodukter. Det er en aktiv ingrediens i kommerciel tågevæske, som bruges som underholdning i tågemaskiner. Yderligere anvendes det som mellemprodukt i polyurethanpolyoler, alkydharpikser og ikke-forstærkede polyestere. Ud over dette bruges det i farvestoffer, maling, hydrauliske bremsevæsker og skæreolier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dipropylenglycol, blanding af isomerer anvendes som opløsningsmiddel, blødgører, polymerisationsinitiator og monomer. Det fungerer som et tilsætningsstof, der bruges i parfume, hud- og hårplejeprodukter. Det er en aktiv ingrediens i kommerciel tågevæske, som bruges som underholdning i tågemaskiner. Yderligere anvendes det som mellemprodukt i polyurethanpolyoler, alkydharpikser og ikke-forstærkede polyestere. Ud over dette bruges det i farvestoffer, maling, hydrauliske bremsevæsker og skæreolier.
Opløselighed Blandbar med
koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipropylene glycol |
| Navn note | blanding af isomerer |
| Smeltepunkt | °C til 32 °C |
| Tæthed | 1.023 |
| Kogepunkt | 231 °C til 235 °C |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Molekylær formel | C6H14O3 |
| Brydningsindeks | 1.441 |
| MDL nummer | MFCD00004538 |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |