Få mere at vide
Dipropylenglycol, blanding af isomerer, 99%
Artikelnummer. 11402998
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402998 2500 g 2500g
11492988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18716.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    759.69 DKK
    638.65 DKK / 2500g
    Spare 121.04 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
Dipropylenglycol, blanding af isomerer, bruges som opløsningsmiddel, blødgører, polymerisationsinitiator og monomer. Det fungerer som et tilsætningsstof, der bruges i parfume, hud- og hårplejeprodukter. Det er en aktiv ingrediens i kommerciel tågevæske, som bruges som underholdning i tågemaskiner. Yderligere anvendes det som mellemprodukt i polyurethanpolyoler, alkydharpikser og ikke-forstærkede polyestere. Ud over dette bruges det i farvestoffer, maling, hydrauliske bremsevæsker og skæreolier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dipropylenglycol, blanding af isomerer anvendes som opløsningsmiddel, blødgører, polymerisationsinitiator og monomer. Det fungerer som et tilsætningsstof, der bruges i parfume, hud- og hårplejeprodukter. Det er en aktiv ingrediens i kommerciel tågevæske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25265-71-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylene glycol
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt -32 °C
Tæthed 1.022
Kogepunkt 231 °C til 235 °C
Lugt Lugtfri
Molekylær formel HOC3H6OC3H6OH
Brydningsindeks 1.441
MDL nummer MFCD00051023
Mængde 2500 g
Synonym Bis(hydroxypropyl) ether; Oxybispropanol
Opløselighedsinformation Blandet med koldt vand, varmt vand, methanol, diethylether og ethanol.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%