Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipropyl phthalate |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.0780g/mL |
| Kogepunkt | 317,5 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C14H18O4 |
| Brydningsindeks | 1,4960 til 1,4980 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dipropyl phthalate
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.