Få mere at vide
Dipropylfthalat, 99+%
Artikelnummer. 10311401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311401 25 g Glasflaske 25g
10259650 100 g Glasflaske 100g
11965041 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409160250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-16-8
InChI nøgle MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
IUPAC navn dipropylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropyl phthalate
Farve Farveløs
Tæthed 1.0780g/mL
Kogepunkt 317,5 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H18O4
Brydningsindeks 1,4960 til 1,4980
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.078
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: 0,015 % efter vægt.
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Formel vægt 250.29
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dipropyl phthalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.