Få mere at vide
Diphenylsilan, 97%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414300
Diphenylsilan, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414300
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11414300
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10884.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 775-12-2 | C12H10Si | 182.297 g/mol
Thiocarbonylderivater af sekundære alkoholer reduceres let af diphenylsilan i en radikalkædeproces ved stuetemperatur under anvendelse af triethylboran-luft som initiator. En forbedret radikalkædeprocedure til deoxygenering af sekundære og primære alkoholer under anvendelse af diphenylsilan som hydrogenatomdonor og triethylboran-luft som initiator. Diphenylsilan er et reagens i opfindelsen af radikale reaktioner til deoxygenering af alkoholer via deres thiocarbonylderivater, deaminering via isonitriler og dehalogenering af brom- og iodforbindelser ved radikalkædekemi. Fluorescerende film sensor til vapor-phase nitroaromatiske sprængstoffer via monolagssamling af oligo(diphenylsilan) på glaspladeoverflader. Reduktioner af carboxylsyrederivater med silaner i nærvær af rhodiumkomplekser blev undersøgt. Carboxylsyreestere blev reduceret til alkoholer med diphenylsilan katalyseret af [RhCl (torsk)] 2/4PPh 3 eller [RhCl (PPh 3) 3] ved stuetemperatur i op til 99 % udbytter. Sekventielle C-Si-bindingsdannelser fra diphenylsilan og dets anvendelse på silandiol peptid isostere precursorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiocarbonylderivater af sekundære alkoholer reduceres let af diphenylsilan i en radikal kædeproces ved stuetemperatur under anvendelse af triethylboran-luft som initiator. En forbedret radikalkædeprocedure til deoxygenering af sekundære og primære alkoholer under anvendelse af diphenylsilan som hydrogenatomdonor og triethylboran-luft som initiator. Diphenylsilan er et reagens i opfindelsen af radikale reaktioner til deoxygenering af alkoholer via deres thiocarbonylderivater, deaminering via isonitriler og dehalogenering af brom- og iodforbindelser ved radikalkædekemi. Fluorescerende film sensor til vapor-phase nitroaromatiske sprængstoffer via monolagssamling af oligo(diphenylsilan) på glaspladeoverflader. Reduktioner af carboxylsyrederivater med silaner i nærvær af rhodiumkomplekser blev undersøgt. Carboxylsyreestere blev reduceret til alkoholer med diphenylsilan katalyseret af [RhCl (torsk)] 2/4PPh 3 eller [RhCl (PPh 3) 3] ved stuetemperatur i op til 99 % udbytter. Sekventielle C-Si-bindingsdannelser fra diphenylsilan og dets anvendelse på silandiol peptid isostere precursorer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser, tungmetalpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 775-12-2
Molekylær formel C12H10Si
Molekylvægt (g/mol) 182.297
MDL nummer MFCD00003002
InChI nøgle BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2Vis mereVis mindre
PubChem CID 6327659
IUPAC navn cyclohexa-2,5-dien-1-yliden(phenyl)silanid
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
Tekniske data
Kogepunkt 95°C to 97°C (13mmHg)
Kemisk navn eller materiale Diphenylsilane
Mængde 25 g
Lineær formel (C6H5)2SiH2
Beilstein 2935887
Flammepunkt 98°C (208°F)
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 184.32
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.579
Tæthed 0.996
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10252363 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/09/2024 ArtikelnummerA10884.06,A10884.22,A10884.14
Partinummer10250236 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/04/2024 ArtikelnummerA10884.06,A10884.22,A10884.14
Partinummer10164727 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10884.06,A10884.22,A10884.14
Partinummer10211903 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10884.06,A10884.22,A10884.14
Partinummer10187529 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10884.06,A10884.22,A10884.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Diphenylsilan, 97%, Thermo Scientific Chemicals >