Få mere at vide
Diphenylsilan, 97%
Beskrivelse
Thiocarbonylderivater af sekundære alkoholer reduceres let af diphenylsilan i en radikalkædeproces ved stuetemperatur under anvendelse af triethylboran-luft som initiator. En forbedret radikalkædeprocedure til deoxygenering af sekundære og primære alkoholer under anvendelse af diphenylsilan som hydrogenatomdonor og triethylboran-luft som initiator. Diphenylsilan er et reagens i opfindelsen af radikale reaktioner til deoxygenering af alkoholer via deres thiocarbonylderivater, deaminering via isonitriler og dehalogenering af brom- og iodforbindelser ved radikalkædekemi. Fluorescerende film sensor til vapor-phase nitroaromatiske sprængstoffer via monolagssamling af oligo(diphenylsilan) på glaspladeoverflader. Reduktioner af carboxylsyrederivater med silaner i nærvær af rhodiumkomplekser blev undersøgt. Carboxylsyreestere blev reduceret til alkoholer med diphenylsilan katalyseret af [RhCl (torsk)] 2/4PPh 3 eller [RhCl (PPh 3) 3] ved stuetemperatur i op til 99 % udbytter. Sekventielle C-Si-bindingsdannelser fra diphenylsilan og dets anvendelse på silandiol peptid isostere precursorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thiocarbonylderivater af sekundære alkoholer reduceres let af diphenylsilan i en radikal kædeproces ved stuetemperatur under anvendelse af triethylboran-luft som initiator. En forbedret radikalkædeprocedure til deoxygenering af sekundære og primære alkoholer under anvendelse af diphenylsilan som hydrogenatomdonor og triethylboran-luft som initiator. Diphenylsilan er et reagens i opfindelsen af radikale reaktioner til deoxygenering af alkoholer via deres thiocarbonylderivater, deaminering via isonitriler og dehalogenering af brom- og iodforbindelser ved radikalkædekemi. Fluorescerende film sensor til vapor-phase nitroaromatiske sprængstoffer via monolagssamling af oligo(diphenylsilan) på glaspladeoverflader. Reduktioner af carboxylsyrederivater med silaner i nærvær af rhodiumkomplekser blev undersøgt. Carboxylsyreestere blev reduceret til alkoholer med diphenylsilan katalyseret af [RhCl (torsk)] 2/4PPh 3 eller [RhCl (PPh 3) 3] ved stuetemperatur i op til 99 % udbytter. Sekventielle C-Si-bindingsdannelser fra diphenylsilan og dets anvendelse på silandiol peptid isostere precursorer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser, tungmetalpulver.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 95 °C til 97 °C (13 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylsilane |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 98 °C (208 °F) |
| Brydningsindeks | 1.579 |
| Tæthed | 0.996 |
| Lineær formel | (C6H5)2SiH2 |
| Beilstein | 2935887 |
| Opløselighedsinformation | Nedbrydes i vand. |
| Formel vægt | 184.32 |
| Vis mere |