missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenylpyraline, TRC

Artikelnummer. 30380526
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380526 50 mg
30374290 500 mg
30374532 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30380526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49211050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 147-20-6
Molekylær formel C19 H23 N O
Molekylvægt (g/mol) 281.39
Synonym Diphenylpyraline, 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine, 1-Methyl-4-piperidyl benzhydryl ether, 4-(Benzhydryloxy)-1-methylpiperidine, AN 1041, Diphenpyraline, Diphenylpyraline, Diphenylpyrilene, Hystryl, Lyssipoll, Mepiben, N-Methyl-4-(benzhydryloxy)piperidine, Neargal, P 253
IUPAC navn 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine
SMIL CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diphenylpyraline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
Formel vægt 281.178
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.