Få mere at vide
Diphenylfosfonazid, 97%
Artikelnummer. 11430073
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430073 100 g 100g
11410073 5 g 5g
11420073 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12124.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opbevare koldt | CAS: 26386-88-9 | C12H10N3O3P | 275,20 g/mol
Diphenylphosphonazid fungerer som et reagens til syntesen af peptider og phosphoramidater ved at reagere med aminer. Det bruges også til fremstilling af oligosaccharider forbundet med carbamat- og urinstofbindinger ved hjælp af modificerede Curtis omlægning. Det er involveret i pseudohalogenerstatning af azidogruppen ved behandling med nukleofile reagenser, såsom vand, butanol, ammoniak og forskellige aminer. Yderligere anvendes det som en hydroazideringskatalysator til fremstilling af organoazider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylphosphonazid fungerer som et reagens til syntese af peptider og phosphoramidater ved at reagere med aminer. Det bruges også til fremstilling af oligosaccharider forbundet med carbamat- og urinstofbindinger ved hjælp af modificerede Curtis omlægning. Det er involveret i pseudohalogenerstatning af azidogruppen ved behandling med nukleofile reagenser, såsom vand, butanol, ammoniak og forskellige aminer. Yderligere anvendes det som en hydroazideringskatalysator til fremstilling af organoazider.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26386-88-9
Molekylær formel C12H10N3O3P
Molekylvægt (g/mol) 275.20
MDL nummer MFCD00001987
InChI nøgle SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
PubChem CID 123414
IUPAC navn [azido(phenoxy)phosphoryl]oxybenzen
SMIL [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphonic azide
Tæthed 1.275
Kogepunkt 161 °C til 162 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.552
Mængde 100 g
FN nummer UN3278
Beilstein 2058967
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 275.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske