Få mere at vide
Diphenylfosfonazid, 97%
Beskrivelse
Diphenylphosphonazid fungerer som et reagens til syntesen af peptider og phosphoramidater ved at reagere med aminer. Det bruges også til fremstilling af oligosaccharider forbundet med carbamat- og urinstofbindinger ved hjælp af modificerede Curtis omlægning. Det er involveret i pseudohalogenerstatning af azidogruppen ved behandling med nukleofile reagenser, såsom vand, butanol, ammoniak og forskellige aminer. Yderligere anvendes det som en hydroazideringskatalysator til fremstilling af organoazider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diphenylphosphonazid fungerer som et reagens til syntese af peptider og phosphoramidater ved at reagere med aminer. Det bruges også til fremstilling af oligosaccharider forbundet med carbamat- og urinstofbindinger ved hjælp af modificerede Curtis omlægning. Det er involveret i pseudohalogenerstatning af azidogruppen ved behandling med nukleofile reagenser, såsom vand, butanol, ammoniak og forskellige aminer. Yderligere anvendes det som en hydroazideringskatalysator til fremstilling af organoazider.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylphosphonic azide |
| Tæthed | 1.275 |
| Kogepunkt | 161°C to 162°C (0.5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Brydningsindeks | 1.552 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3278 |
| Beilstein | 2058967 |
| Opløselighedsinformation | Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diphenylphosphonic azide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorazidic acid,diphenyl ester