Få mere at vide
Diphenylmethan, 99+%
Beskrivelse
Diphenylmethan, bruges som en klæbende kemisk sammensætning til fremstilling af fleksible laminater til brug i fødevareemballage.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
laminater til brug i fødevareemballage.
Opløselighed Opløselig i ethanol
, ether, benzen og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylmethane |
| Smeltepunkt | 22 °C til 26 °C |
| Tæthed | 1.01 |
| Kogepunkt | 262 °C til 264 °C |
| Flammepunkt | 130 °C (266 °F) |
| Brydningsindeks | 1.577 |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1904982 |
| Merck Index | 14,3328 |
| Vis mere |