Få mere at vide
Diphenylmethan, 99+%
Artikelnummer. 11444787
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444787 100 g 100g
11454787 500 g 500g
11464787 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21256.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168,24 g/mol
Diphenylmethan, bruges som en klæbende kemisk sammensætning til fremstilling af fleksible laminater til brug i fødevareemballage.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylmethan, bruges som en klæbende kemisk sammensætning til fremstilling af fleksible
laminater til brug i fødevareemballage.
Opløselighed Opløselig i ethanol
, ether, benzen og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-81-5
Molekylær formel C13H12
Molekylvægt (g/mol) 168.24
MDL nummer MFCD00004781
InChI nøgle CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
IUPAC navn benzylbenzen
SMIL C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylmethane
Smeltepunkt 22 °C til 26 °C
Tæthed 1.01
Kogepunkt 262 °C til 264 °C
Flammepunkt 130 °C (266 °F)
Brydningsindeks 1.577
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1904982
Merck Index 14,3328
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether, benzen og kloroform.
Formel vægt 168.24
Procent renhed ≥99%