Få mere at vide
Diphenylmethan, 99%
Artikelnummer. 10247110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10247110 500 g Glasflaske 500g
10237110 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117355000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-81-5
Molekylær formel C13H12
Molekylvægt (g/mol) 168.24
MDL nummer MFCD00004781
InChI nøgle CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
IUPAC navn benzylbenzen
SMIL C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylmethane
Navn note 99%
Smeltepunkt 24,5 °C til 25,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 265,0 °C
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2CH2
Brydningsindeks 1,5760 til 1,5780
Mængde 500 g
Beilstein 05, II, 498
Merck Index 15, 3362
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i flydende ammoniak, frit opløselige i alkohol, ether, kloroform, hexan og benzen
Formel vægt 168.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof