missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenylmethane 4,4′-Diisocyanate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15871181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15871181 100 mL
15816660 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15871181 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8207970100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.

Mixture of di-and triisocyanates for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 101-68-8

Tekniske data

Smeltepunkt 10°C
Tæthed 1.239 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 196°C/7 hPa
MDL nummer MFCD00036131
Mængde 100 mL
Synonym Diphenylmethane 4,4′-diisocyanate, Methylenediphenylene diisocyanate, Diphenylmethane 4,4′-diisocyanate
Molekylvægt (g/mol) 250.25
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.