Få mere at vide
Diphenyliodonium trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499059
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499059 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15499059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17444.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66003-76-7 | C13H10F3IO3S | 430.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
CAS 66003-76-7
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Molekylær formel C13H10F3IO3S
MDL nummer MFCD00191356
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3582403
Følsomhed Light sensitive
Synonym diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium triflate, diphenyliodonium triflate, acmc-209nt6, diphenyliodonium trifluoromethansulfonat, diphenyliodanium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodonium trifluoromethane sulfonate, diphenyliodonium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium; tris fluoranyl methanesulfonate
InChI nøgle SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn diphenyliodanium;trifluormethansulfonat
Molekylvægt (g/mol) 430.18
PubChem CID 2737137
Formel vægt 430.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate