Få mere at vide
Diphenyliodoniumhexafluorfosfat, 98 %
Artikelnummer. 11489056
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489056 10 g 10g
11499056 50 g 50g
11409066 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17934.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.50 DKK
    603.65 DKK / 10g
    Spare 135.85 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 58109-40-3 | C12H10I | 281,12 g/mol
Diphenyliodoniumhexafluorphosphat bruges som kationisk fotoinitiator og fotosyregenerator. Det fungerer som en katalysator for fotokemisk polymerisation af forskellige monomerer. Yderligere blev det brugt som arylerende reagens såvel som en oxidant i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenyliodoniumhexafluorphosphat bruges som kationisk fotoinitiator og fotosyregenerator. Det fungerer som en katalysator for fotokemisk polymerisation af forskellige monomerer. Yderligere blev det brugt som arylerende reagens såvel som en oxidant i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran, ethylacetat, methanol, acetonitril, dimethylformamid, dimethylcarbonat. Svagt opløseligt i chloroform og dichlormethan. Uopløseligt i pentaner, hexaner, toluen og diethylether.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58109-40-3
Molekylær formel C12H10I
Molekylvægt (g/mol) 281.12
MDL nummer MFCD00061398
InChI nøgle OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 2737136
IUPAC navn diphenyliodanium
SMIL [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 139 °C til 144 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i tetrahydrofuran, ethylacetat, methanol, acetonitril, dimethylformamid og dimethylcarbonat. Sparsomt opløseligt i kloroform og dichloromethan. Uopløselig i pentaner, hexaner, toluen og diethylether.
Formel vægt 426.08
Procent renhed 98%