Få mere at vide
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 11409066
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409066
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17934.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 58109-40-3 | C12H10I | 281.12 g/mol
Diphenyliodoniumhexafluorphosphat bruges som kationisk fotoinitiator og fotosyregenerator. Det fungerer som en katalysator for fotokemisk polymerisation af forskellige monomerer. Yderligere blev det brugt som arylerende reagens såvel som en oxidant i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenyliodoniumhexafluorphosphat bruges som kationisk fotoinitiator og fotosyregenerator. Det fungerer som en katalysator for fotokemisk polymerisation af forskellige monomerer. Yderligere blev det brugt som arylerende reagens såvel som en oxidant i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran, ethylacetat, methanol, acetonitril, dimethylformamid, dimethylcarbonat. Svagt opløseligt i chloroform og dichlormethan. Uopløseligt i pentaner, hexaner, toluen og diethylether.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58109-40-3
Molekylær formel C12H10I
Molekylvægt (g/mol) 281.12
MDL nummer MFCD00061398
InChI nøgle OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 2737136
IUPAC navn diphenyliodanium
SMIL [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 139°C to 144°C
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in tetrahydrofuran,ethyl acetate,methanol,acetonitrile,dimethylformamide,dimethyl carbonate. Sparingly soluble in chloroform and dichloromethane. Insoluble in pentanes,hexanes,toluene and diethyl ether.
Formel vægt 426.08
Procent renhed 98%