Få mere at vide
Diphenyliodonium chloride, 98+%
Artikelnummer. p-7022392
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15149.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1483-72-3 | C12H10ClI | 316.57 g/mol
Diphenyliodoniumchlorid bruges som reagens til elektrofil phenylering. Det bruges som en reaktant til kobberkatalyserede krydskoblingsreaktioner af purinbåndarylering af aniliner. Det er involveret i fremstillingen af acetylenisk arylselenid og (arylmethylen)oxindoler. Yderligere anvendes det til fremstilling af arylalkyner gennem Sonogashira-koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenyliodoniumchlorid anvendes som reagens til elektrofil phenylering. Det bruges som en reaktant til kobberkatalyserede krydskoblingsreaktioner af purinbåndarylering af aniliner. Det er involveret i fremstillingen af acetylenisk arylselenid og (arylmethylen)oxindoler. Yderligere anvendes det til fremstilling af arylalkyner gennem Sonogashira-koblingsreaktioner.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1483-72-3
Molekylær formel C12H10ClI
Molekylvægt (g/mol) 316.57
MDL nummer MFCD00011909
InChI nøgle RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyliodonium chloride, diphenyliodanium chloride, iodonium, diphenyl-, chloride, diphenyliodoniumchloride, c12h10i.cl, iodonium, diphenyl-, chloride 1:1, acmc-1bxx9
PubChem CID 73870
IUPAC navn diphenyliodanium;chlorid
SMIL [Cl-].[I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyliodonium chloride
Smeltepunkt ∼230°C (decomposition)
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3574977
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,7464
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 316.57
Procent renhed ≥98%