Få mere at vide
Diphenyliodonium chloride, 98+%
Artikelnummer. 11432128
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432128 10 g 10g
11442128 50 g 50g
11452128 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15149.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1483-72-3 | C12H10ClI | 316.57 g/mol
Diphenyliodoniumchlorid bruges som reagens til elektrofil phenylering. Det bruges som en reaktant til kobberkatalyserede krydskoblingsreaktioner af purinbåndarylering af aniliner. Det er involveret i fremstillingen af acetylenisk arylselenid og (arylmethylen)oxindoler. Yderligere anvendes det til fremstilling af arylalkyner gennem Sonogashira-koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenyliodoniumchlorid anvendes som reagens til elektrofil phenylering. Det bruges som en reaktant til kobberkatalyserede krydskoblingsreaktioner af purinbåndarylering af aniliner. Det er involveret i fremstillingen af acetylenisk arylselenid og (arylmethylen)oxindoler. Yderligere anvendes det til fremstilling af arylalkyner gennem Sonogashira-koblingsreaktioner.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1483-72-3
Molekylær formel C12H10ClI
Molekylvægt (g/mol) 316.57
MDL nummer MFCD00011909
InChI nøgle RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyliodonium chloride, diphenyliodanium chloride, iodonium, diphenyl-, chloride, diphenyliodoniumchloride, c12h10i.cl, iodonium, diphenyl-, chloride 1:1, acmc-1bxx9
PubChem CID 73870
IUPAC navn diphenyliodanium;chlorid
SMIL [Cl-].[I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyliodonium chloride
Smeltepunkt ∼230°C (decomposition)
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3574977
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,7464
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 316.57
Procent renhed ≥98%