Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals α,α - Diphenylglycin, 98%
Artikelnummer. 11956811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11956811 100 g Glasflaske 100g
10737521 5 g Glasflaske 5g
10796252 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11956811 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 171721000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3060-50-2
Molekylær formel C14H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 227.26
MDL nummer MFCD00008048
InChI nøgle YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
IUPAC navn 2-amino-2,2-diphenyleddikesyre
SMIL NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α,α-Diphenylglycine
Smeltepunkt 244.0°C to 247.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC(C6H5)2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 14,I,625
Formel vægt 227.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver