Få mere at vide
Diphenylacetyl chloride, 90+%
Artikelnummer. 11352685
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352685 50 g 50g
11342685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00171.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1871-76-7 | C14H11ClO | 230.691 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1871-76-7
Molekylær formel C14H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 230.691
MDL nummer MFCD00013655
InChI nøgle MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetyl chloride, diphenylacetic acid chloride, diphenylacetylchloride, acetyl chloride, diphenyl, unii-6553c1cb9s, alpha-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl-acetyl chloride, benzeneacetyl chloride, .alpha.-phenyl, a-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl acetyl chloride
PubChem CID 74637
IUPAC navn 2,2-diphenylacetylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetyl chloride
Smeltepunkt 50°C to 56°C
Kogepunkt 175°C to 176°C (17 mmHg)
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1211588
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3316
Formel vægt 230.69
Procent renhed ≥90%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.