Få mere at vide
Diphenylacetyl chloride, 90+%
Artikelnummer. 11342685
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342685 10 g 10g
11352685 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00171.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1871-76-7 | C14H11ClO | 230.691 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-76-7
Molekylær formel C14H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 230.691
MDL nummer MFCD00013655
InChI nøgle MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetyl chloride, diphenylacetic acid chloride, diphenylacetylchloride, acetyl chloride, diphenyl, unii-6553c1cb9s, alpha-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl-acetyl chloride, benzeneacetyl chloride, .alpha.-phenyl, a-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl acetyl chloride
PubChem CID 74637
IUPAC navn 2,2-diphenylacetylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetyl chloride
Smeltepunkt 50°C to 56°C
Kogepunkt 175°C to 176°C (17 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1211588
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3316
Formel vægt 230.69
Procent renhed ≥90%