Få mere at vide
Diphenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30136222
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30136222 25 g -
30010892 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48945025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-29-3
Molekylær formel C14 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Synonym Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochoride Imp. E (EP)
IUPAC navn 2,2-diphenylacetonitril
SMIL N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetonitrile
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Formel vægt 193.0891