Få mere at vide
Diphenylacetonitril, 99%
Artikelnummer. 11337695
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337695 100 g 100g
11347695 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02404.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193,249 g/mol
Diphenylacetonitril gennemgår vandfri kondensation med ethyl-4-brom-butyrat. Dette efterfølges af dets hydrolyse i alkalisk medium, der bruges til kvantitativ bestemmelse af 3-cyano-3,3-diphenylpropionsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylacetonitril gennemgår vandfri kondensation med ethyl-4-brom-butyrat. Dette efterfølges af dets hydrolyse i alkalisk medium, der bruges til kvantitativ bestemmelse af 3-cyano-3,3-diphenylpropionsyre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-29-3
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.249
MDL nummer MFCD00001862
InChI nøgle NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
IUPAC navn 2,2-diphenylacetonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetonitrile
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 181°C (12 mmHg)
Flammepunkt 120°C (248°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1911160
Merck Index 14,3316
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99%