Få mere at vide
Diphenylacetonitril, 99+%
Artikelnummer. 10665582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665582 500 g Plastflaske 500g
10554081 5 g Glasflaske 5g
10225670 100 g Plastflaske 100g
11358511 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10665582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150365000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-29-3
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.25
InChI nøgle NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
IUPAC navn 2,2-diphenylacetonitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetonitrile
Smeltepunkt 73,0 °C til 76,0 °C
Farve Creme til hvid eller gul
Kogepunkt 181,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 120 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5)2CHCN
Mængde 500 g
Beilstein 09,674
Merck Index 15,3346
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i varm alkohol, propylenglycol, varm, ligroin og ether, let opløselig i kold ligroin
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.