Få mere at vide
Diphenyleddikesyre, 99 %
Artikelnummer. 11440393
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440393 500 g 500g
11430393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11489.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
Kinetisk opløsning af racemiske 1-heteroarylalkanoler ved asymmetrisk esterificering under anvendelse af diphenyleddikesyre med pivalsyreanhydrid og en chiral acyloverførselskatalysator er beskrevet. Molekylær krystal af acridin og diphenyleddikesyre og dens absolutte asymmetriske fotodecarboxylerende kondensering genererer chiralitet i en to-komponent. Aktiveringsparametrene for racemiseringen af en række ortho-alkyl-substituerede diphenyleddikesyrer bestemmes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kinetisk opløsning af racemiske 1-heteroarylalkanoler ved asymmetrisk esterificering under anvendelse af diphenyleddikesyre med pivalsyreanhydrid og en chiral acyl-overførselskatalysator er beskrevet. Molekylær krystal af acridin og diphenyleddikesyre og dens absolutte asymmetriske fotodecarboxylerende kondensering genererer chiralitet i en to-komponent. Aktiveringsparametrene for racemiseringen af en række ortho-alkyl-substituerede diphenyleddikesyrer bestemmes.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (0,13g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-34-0
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD00004251
InChI nøgle PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC navn 2,2-diphenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetic acid
Smeltepunkt 146 °C til 148 °C
pH 3.8
Kogepunkt 195 °C (25 mmHg)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 1910978
Merck Index 14,3316
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (0,13 g/L).
Formel vægt 212.25
Procent renhed 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.