Få mere at vide
Diphenyleddikesyre, 99 %
Artikelnummer. 11430393
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430393 100 g 100g
11440393 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11489.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
Kinetisk opløsning af racemiske 1-heteroarylalkanoler ved asymmetrisk esterificering under anvendelse af diphenyleddikesyre med pivalsyreanhydrid og en chiral acyloverførselskatalysator er beskrevet. Molekylær krystal af acridin og diphenyleddikesyre og dens absolutte asymmetriske fotodecarboxylerende kondensering genererer chiralitet i en to-komponent. Aktiveringsparametrene for racemiseringen af en række ortho-alkyl-substituerede diphenyleddikesyrer bestemmes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kinetisk opløsning af racemiske 1-heteroarylalkanoler ved asymmetrisk esterificering under anvendelse af diphenyleddikesyre med pivalsyreanhydrid og en chiral acyl-overførselskatalysator er beskrevet. Molekylær krystal af acridin og diphenyleddikesyre og dens absolutte asymmetriske fotodecarboxylerende kondensering genererer chiralitet i en to-komponent. Aktiveringsparametrene for racemiseringen af en række ortho-alkyl-substituerede diphenyleddikesyrer bestemmes.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (0,13g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-34-0
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD00004251
InChI nøgle PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC navn 2,2-diphenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetic Acid
Smeltepunkt 146°C to 148°C
Kogepunkt 195°C (25 mm)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Beilstein 1910978
Merck Index 14,3316
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water(0.13g/L).
Formel vægt 212.25
Procent renhed 99%