Få mere at vide
Diphenyleddikesyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091030 500 g Plastflaske 500g
10635152 5 g Glasflaske 5g
10550581 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117155000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-34-0
MDL nummer MFCD00004251
InChI nøgle PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC navn 2,2-diphenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetic acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 146.0°C to 149.0°C
Farve Creme-hvid til hvid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C14H12O2
Lineær formel (C6H5)2CHCO2H
Mængde 500 g
Beilstein 09, 673
Merck Index 15, 3346
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molekylvægt (g/mol) 212.248
Formel vægt 212.25
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver