Få mere at vide
Diphenylsulfon, 99+%
Beskrivelse
Det bruges som opløsningsmiddel ved høj temperatur. Sådanne højtemperaturopløsningsmidler er nyttige til behandling af meget stive polymerer, f.eks. PEEK , som kun opløses i meget varme opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som opløsningsmiddel ved høj temperatur. Sådanne højtemperaturopløsningsmidler er nyttige til behandling af meget stive polymerer, f.eks. PEEK , som kun opløses i meget varme opløsningsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl sulfone |
| Smeltepunkt | 123 °C til 130 °C |
| Tæthed | 1.36 |
| Kogepunkt | 377 °C til 379 °C |
| Flammepunkt | 184 °C (363 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1910573 |
| Merck Index | 14,3238 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |