Få mere at vide
Diphenylsulfon, 99+%
Artikelnummer. 11338055
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338055 250 g 250g
11348055 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08232.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218,27 g/mol
Det bruges som opløsningsmiddel ved høj temperatur. Sådanne højtemperaturopløsningsmidler er nyttige til behandling af meget stive polymerer, f.eks. PEEK , som kun opløses i meget varme opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som opløsningsmiddel ved høj temperatur. Sådanne højtemperaturopløsningsmidler er nyttige til behandling af meget stive polymerer, f.eks. PEEK , som kun opløses i meget varme opløsningsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-63-9
Molekylær formel C12H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 218.27
MDL nummer MFCD00007548
InChI nøgle KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
IUPAC navn benzensulfonylbenzen
SMIL O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl sulfone
Smeltepunkt 123 °C til 130 °C
Tæthed 1.36
Kogepunkt 377 °C til 379 °C
Flammepunkt 184 °C (363 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 1910573
Merck Index 14,3238
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 218.27
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl sulfone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsulfone