Få mere at vide
Diphenylfosforkloridat, 97%
Beskrivelse
Diphenylphosphorchloridat bruges til at fremstille cyclohexylamidophosphorsyrediphenylester ved at reagere med cyclohexylamin. Det bruges også til syntese af alfa-substituerede beta-lactamer, anhydrider, estere og thioestere. Det bruges også til omdannelse af aldoximer til nitriler. Endvidere anvendes det til fremstilling og reaktion af enolphosphater, guanosin-adenosin-5',5'-triphosphat, guanosin-cytidin-5',5'-triphosphat, guanosin-uridin-5',5'-triphosphat, diguanosin-5',5'-diphosphat diguanosin-5',5'-triphosphat. Ud over dette tjener det som et phosphoryleringsmiddel til fremstilling af 2-deoxy-D-galactose-3 og -6 phosphorsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diphenylphosphorchloridat bruges til at fremstille cyclohexylamidophosphorsyrediphenylester ved at reagere med cyclohexylamin. Det bruges også til syntese af alfa-substituerede beta-lactamer, anhydrider, estere og thioestere. Det bruges også til omdannelse af aldoximer til nitriler. Yderligere bruges det til fremstilling og reaktion af enolphosphater, guanosin-adenosin-5′ ,5′ -triphosphat, guanosin-cytidin-5′ ,5′ -triphosphat, guanosin-uridin-5′ ,5′ -trifosfat, diguanosin-5′ ,5′ -diphosphat og diguanosin-5′ ,5′ -trifosfat. Ud over dette tjener det som et phosphoryleringsmiddel til fremstilling af 2-deoxy-D-galactose-3 og -6 phosphorsyrer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl phosphorochloridate |
| Tæthed | 1.296 |
| Kogepunkt | 145 °C til 147 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.55 |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 654130 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Vis mere |