Få mere at vide
Diphenylfosforkloridat, 97%
Artikelnummer. 11400034
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400034 50 g 50g
11410034 250 g 250g
11490024 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13546.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268,633 g/mol
Diphenylphosphorchloridat bruges til at fremstille cyclohexylamidophosphorsyrediphenylester ved at reagere med cyclohexylamin. Det bruges også til syntese af alfa-substituerede beta-lactamer, anhydrider, estere og thioestere. Det bruges også til omdannelse af aldoximer til nitriler. Endvidere anvendes det til fremstilling og reaktion af enolphosphater, guanosin-adenosin-5',5'-triphosphat, guanosin-cytidin-5',5'-triphosphat, guanosin-uridin-5',5'-triphosphat, diguanosin-5',5'-diphosphat diguanosin-5',5'-triphosphat. Ud over dette tjener det som et phosphoryleringsmiddel til fremstilling af 2-deoxy-D-galactose-3 og -6 phosphorsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylphosphorchloridat bruges til at fremstille cyclohexylamidophosphorsyrediphenylester ved at reagere med cyclohexylamin. Det bruges også til syntese af alfa-substituerede beta-lactamer, anhydrider, estere og thioestere. Det bruges også til omdannelse af aldoximer til nitriler. Yderligere bruges det til fremstilling og reaktion af enolphosphater, guanosin-adenosin-5′ ,5′ -triphosphat, guanosin-cytidin-5′ ,5′ -triphosphat, guanosin-uridin-5′ ,5′ -trifosfat, diguanosin-5′ ,5′ -diphosphat og diguanosin-5′ ,5′ -trifosfat. Ud over dette tjener det som et phosphoryleringsmiddel til fremstilling af 2-deoxy-D-galactose-3 og -6 phosphorsyrer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-64-3
Molekylær formel C12H10ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 268.633
MDL nummer MFCD00003030
InChI nøgle BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC navn [chlor(phenoxy)phosphoryl]oxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phosphorochloridate
Tæthed 1.296
Kogepunkt 145°C to 147°C (1 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.55
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 654130
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 268.64
Procent renhed 97%