Få mere at vide
Diphenyl phosphoramidate, 97%
Artikelnummer. 11347156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347156 5 g 5g
11357156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07155.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2015-56-7 | C12H12NO3P | 249.206 g/mol
Diphenylphosphoramidat bruges som primære og sekundære mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylphosphoramidat anvendes som primære og sekundære mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2015-56-7
Molekylær formel C12H12NO3P
Molekylvægt (g/mol) 249.206
MDL nummer MFCD00014078
InChI nøgle QWMUDOFWQWBHFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphoramidate, diphenyl amidophosphate, phosphoramidic acid, diphenyl ester, diphenylphosphoramidate, amino phenoxy phosphoryl oxy benzene, diphenyl phosphoroamidate, aminodiphenoxyphosphino-1-one, amidophosphoric acid, diphenyl ester, acmc-1cki3
PubChem CID 74836
IUPAC navn [amino(phenoxy)phosphoryl]oxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phosphoramidate
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Mængde 5 g
Beilstein 2054166
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 249.21
Procent renhed 97%