Få mere at vide
Diphenyl(o-tolyl)phosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483697
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483697 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15483697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27503.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5931-53-3 | C19H17P | 276.319 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl(o-tolyl)phosphine
CAS 5931-53-3
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Molekylær formel C19H17P
MDL nummer MFCD00008515
Mængde 1 g
Synonym diphenyl o-tolyl phosphine, 2-methylphenyl diphenylphosphine, diphenyl-o-tolylphosphine, o-tolyldiphenylphosphine, 2-methylphenyl diphenylphosphane, 2-methylphenyl diphenyl phosphine, diphenyltolylphosphine, acmc-1bwkt, diphenyl 2-methylphenyl phosphine
InChI nøgle MLBZLJCMHFCTQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC navn (2-methylphenyl)-diphenylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 276.319
PubChem CID 80040
Formel vægt 276.32