Få mere at vide
Diphenyl N-cyanocarbonimidat, 97%
Artikelnummer. 10658314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10658314 50 g Glasflaske 50g
10175460 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10658314 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297210500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79463-77-7
Molekylær formel C14H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 238.25
MDL nummer MFCD00010380
InChI nøgle SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
SMIL N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Smeltepunkt 155,0 °C til 160,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCN=C(OC6H5)2
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes.
IUPAC navn diphenoxymethylidenecyanamid
Formel vægt 238.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.