Få mere at vide
Diphenylether, 99%
Artikelnummer. 11422458
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422458 2500 g 2500g
11354479 250 g 250g
11412458 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15791.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.67 DKK
    691.65 DKK / 2500g
    Spare 77.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170,211 g/mol
Diphenylether er meget udbredt som varmeoverførselsmiddel og farvestofbærer. Det bruges som proceshjælp ved fremstilling af polyestere. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i produktionen af overfladeaktive midler og højtemperatursmøremidler, brandhæmmende midler som polybromerede diphenylethere (PBDE'er) og duft til rengøringsmidler. Det spiller en afgørende rolle i Ferrario-reaktionen for at producere phenoxathiin, som finder anvendelse i polyamid- og polyimidproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylether er meget udbredt som varmeoverførselsmiddel og farvestofbærer. Det bruges som proceshjælp ved fremstilling af polyestere. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i produktionen af overfladeaktive midler og højtemperatursmøremidler, brandhæmmende midler som polybromerede diphenylethere (PBDE'er) og duft til rengøringsmidler. Det spiller en afgørende rolle i Ferrario-reaktionen for at producere phenoxathiin, som finder anvendelse i polyamid- og polyimidproduktion.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ethylacetat, benzen, diethylether og iseddike. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-84-8
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.211
MDL nummer MFCD00003034
InChI nøgle USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC navn phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl ether
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Tæthed 1.071
Kogepunkt 258°C to 260°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5805
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1364620
Merck Index 14,7288
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate,benzene,diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide