Få mere at vide
Diphenylether, 99%
Beskrivelse
Diphenylether er meget udbredt som varmeoverførselsmiddel og farvestofbærer. Det bruges som proceshjælp ved fremstilling af polyestere. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i produktionen af overfladeaktive midler og højtemperatursmøremidler, brandhæmmende midler som polybromerede diphenylethere (PBDE'er) og duft til rengøringsmidler. Det spiller en afgørende rolle i Ferrario-reaktionen for at producere phenoxathiin, som finder anvendelse i polyamid- og polyimidproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diphenylether er meget udbredt som varmeoverførselsmiddel og farvestofbærer. Det bruges som proceshjælp ved fremstilling af polyestere. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i produktionen af overfladeaktive midler og højtemperatursmøremidler, brandhæmmende midler som polybromerede diphenylethere (PBDE'er) og duft til rengøringsmidler. Det spiller en afgørende rolle i Ferrario-reaktionen for at producere phenoxathiin, som finder anvendelse i polyamid- og polyimidproduktion.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ethylacetat, benzen, diethylether og iseddike. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl ether |
| Smeltepunkt | 26 °C til 29 °C |
| Tæthed | 1.071 |
| Kogepunkt | 258 °C til 260 °C |
| Flammepunkt | 125 °C (257 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.5805 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1364620 |
| Vis mere |