Få mere at vide
Diphenylchlorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10206873
Diphenylchlorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 mL, Glasflaske, 500ml
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 10206873
Brand: Thermo Scientific Acros 117245000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-64-3
Molekylær formel C12H10ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 268.63
MDL nummer MFCD00003030
InChI nøgle BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC navn [chlor(phenoxy)phosphoryl]oxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl chlorophosphate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2900g/mL
Kogepunkt 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5O)2P(O)Cl
Brydningsindeks 1.5485 to 1.5505
Mængde 500 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Merck Index 15, 3367
Specifik vægtfylde 1.29
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 14 mPa.s (25°C)
Formel vægt 268.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0459635 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2024 Artikelnummer117245000,117241000,117240250
PartinummerA0374309 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer117245000,117241000,117240250
PartinummerA0384105 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer117245000,117241000,117240250
PartinummerA0418284 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/12/2022 Artikelnummer117245000,117241000,117240250
PartinummerA0443288 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/06/2022 Artikelnummer117245000,117241000,117240250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl chlorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Diphenylchlorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals >