Få mere at vide
Diphenylchlorophosphat, 98%
Artikelnummer. 10112960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10112960 100 mL Glasflaske 100ml
10723661 25 mL Glasflaske 25ml
10206873 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.98 DKK
    545.65 DKK / 100ml
    Spare 60.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-64-3
Molekylær formel C12H10ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 268.63
MDL nummer MFCD00003030
InChI nøgle BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC navn [chlor(phenoxy)phosphoryl]oxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl chlorophosphate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2900g/mL
Kogepunkt 314 °C til 316 °C (272,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5O)2P(O)Cl
Brydningsindeks 1,5485 til 1,5505
Mængde 100 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Merck Index 15, 3367
Specifik vægtfylde 1.29
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 14 mPa (25 °C)
Formel vægt 268.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl chlorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.