Få mere at vide
Diphenylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530751 100 g Plastflaske 100g
10580581 1 kg Plastflaske 1kg
10177653 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11945151 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10530751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117231000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-09-0
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
InChI nøgle ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
IUPAC navn diphenylcarbonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Diphenyl carbonate
Smeltepunkt 78.0°C to 81.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 301.0°C to 302.0°C
Flammepunkt 168°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5O)2CO
Mængde 100 g
Beilstein 06,158
Merck Index 15,3354
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solulbe in acetone, hot alcohol, benzene, carbon, tetrachloride, ether, glacial acetic acid and, other organic solvents
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyl carbonate
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faroangivelser
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.