Få mere at vide
α,α-Diphenyl-4-piperidinomethanol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10199921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10199921 5 g Glass bottle 5g
10286760 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10199921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232520050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 115-46-8
Molekylær formel C18H21NO
Molekylvægt (g/mol) 267.37
MDL nummer MFCD00066980
InChI nøgle ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
PubChem CID 15723
IUPAC navn diphenyl(piperidin-4-yl)methanol
SMIL C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160.0°C to 163.0°C
Farve White to Beige
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Merck Index 13, 895
Formel vægt 267.37
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.