Få mere at vide
Diphenolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenolic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 286.1205 |