Få mere at vide
Diphenidol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difenidol Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H |
| Formel vægt | 345.1859 |