Få mere at vide
Difenhydraminhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10307331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307331 100 g Glasflaske 100g
10193581 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350851000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 147-24-0 | C17H22ClNO | 291,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-24-0
Molekylær formel C17H22ClNO
Molekylvægt (g/mol) 291.82
MDL nummer MFCD00012479
InChI nøgle PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
PubChem CID 8980
ChEBI CHEBI:4637
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenhydramine hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 168 °C til 172 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 3339
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L. Andre opløseligheder: 500g/L ethanol
Formel vægt 291.82
Procent renhed 99%
Fysisk form Klæbende krystaller eller krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenhydramine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /