Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenhydramine hydrochloride |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 168°C to 172°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 15, 3339 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diphenhydramine hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /