Få mere at vide
Diphenhydramine Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenhydramine Citrate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vægt | 447.1893 |