Få mere at vide
Dipentyl phthalate, 97%
Artikelnummer. 11955041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955041 500 g Glasflaske 500g
10778352 25 g Glasflaske 25g
10276051 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11955041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357365001
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 131-18-0 | C18H26O4 | 306.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-18-0
Molekylær formel C18H26O4
Molekylvægt (g/mol) 306.4
InChI nøgle IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
PubChem CID 8561
ChEBI CHEBI:34680
IUPAC navn dipentylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipentyl phthalate
Smeltepunkt -55.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0230g/mL
Kogepunkt 342.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C(O)OC5H11)2C6H4
Brydningsindeks 1.4885 to 1.4905
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.023
Formel vægt 306.4
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dipentyl phthalate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.