Få mere at vide
Dipentaerythritol, 80+%, technical
Artikelnummer. 10070810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10070810 25 g Plastflaske 25g
10021050 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10070810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-58-9 | C10H22O7 | 254.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-58-9
Molekylær formel C10H22O7
Molekylvægt (g/mol) 254.28
MDL nummer MFCD00004691
InChI nøgle TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
PubChem CID 31352
IUPAC navn 2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipentaerythritol
Navn note 90%
Smeltepunkt 215°C to 225°C
Farve Hvid
Kogepunkt 356°C
Flammepunkt >150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 85% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
Formel vægt 254.28
Procent renhed 85+%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver