Få mere at vide
Diofenolan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diofenolan |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c1-2-18-20-13-17(22-18)12-19-14-8-10-16(11-9-14)21-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17-18H,2,12-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 300.1362 |