Få mere at vide
Dioctyl phthalate, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10154813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
100g; Glass bottle
Artikelnummer.
10154813 100g; Glass bottle
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10154813 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117091000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dioctyl phthalate
CAS 117-81-7
Tæthed 0.9810g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C24H38O4
Lineær formel C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Brydningsindeks 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00009493
Mængde 100 g
Beilstein 09, IV, 3180
Merck Index 15, 2868
Synonym dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil
InChI nøgle BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 390.564
PubChem CID 8343
ChEBI CHEBI:17747
Formel vægt 390.55
Damptryk 1.8mbar at 200°C
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid