Få mere at vide
Dinosam, TRC
Artikelnummer. 30138522
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138522 500 mg
30003257 250 mg
30010975 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD409730500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4097-36-3
Molekylær formel C11 H14 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 254.2393
Synonym 2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylbutyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(pentan-2-yl)phenol, 2-(1-Methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)pentane, 2-sec-Amyl-4,6-dinitrophenol, Chemox General, DNAP, DNOSAP, Dinosam, NSC 21493
IUPAC navn 2,4-dinitro-6-pentan-2-ylphenol
SMIL CCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinosam
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O5/c1-3-4-7(2)9-5-8(12(15)16)6-10(11(9)14)13(17)18/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 254.0903
Procent renhed >95%